Documenti fondamentali
GF96895647
Polyoxymethylene - Copolymer
(acetal - copolymer POMC), rod, diam. 25 mm, L 1000 mm, yellow
Sinonimo/i:
OX307929
Scegli un formato
1 EA
228,00 €
228,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
228,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
228,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 968-956-47
Lunghezza
1000 mm
Diametro
25 mm
Colore
yellow
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)