Documenti fondamentali
GF95871471
Titanium-molybdenum alloy, Ti84Mo16
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 500g
Sinonimo/i:
TI186010
Scegli un formato
1 EA
1.760,00 €
1.760,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.760,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
1.760,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 958-714-71
Peso
500 g
Dimens. max. particelle
150 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)