Documenti fondamentali
GF95852942
Copper/silver
rod, 15 mm diameter, Cu70%/Ag30%, length 100 mm, temper as drawn
Sinonimo/i:
CU197920
Scegli un formato
1 EA
629,00 €
629,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
629,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
629,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 958-529-42
Lunghezza
100 mm
Diametro
15 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)