Documenti fondamentali
GF95244082
Stainless Steel - AISI 347 alloy, FeCr18Ni10Nb
foil, 50mm disks, 0.1mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FE230220
Scegli un formato
10 EA
878,00 €
878,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
878,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
878,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
annealed
foil (disks)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 952-440-82
Misura × spessore
50 mm × 0.1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)