Documenti fondamentali
GF95236892
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 1m coil, 0.075mm thickness, annealed - condition a, precipitation hardenable
Sinonimo/i:
FE280300
Scegli un formato
1 EA
542,00 €
542,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
542,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
542,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
annealed (condition a: precipitation hardenable)
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 952-368-92
Misura × spessore
1 m × 0.075 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)