GF95185222
Boron
powder, mean particle size (fsss) 1 micron, weight 10 g, purity 92.1%
Sinonimo/i:
B 006020
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
92.1%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 951-852-22
Resistività
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
Peso
10 g
Dimens. media particelle
1 μm (FSSR)
Densità
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[B]
InChI
1S/B
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N