Documenti fondamentali
GF95124607
Alumina/Silica/Boria
fiber, tex number 500, Al2O3 62%/SiO2 24%/B2O3 14%, length 2 m, number of filaments
Sinonimo/i:
AL625720
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Stato
fibers
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 951-246-07
Lunghezza
2 m
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)