Documenti fondamentali
GF95073532
Polyimide
(PI), rod, diam. 50.8 mm, L 50 mm, grade meldin 7001
Sinonimo/i:
IM307960
Scegli un formato
1 EA
1.740,00 €
1.740,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.740,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
1.740,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 950-735-32
Lunghezza
50 mm
Diametro
50.8 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)