GF94807176
Polyvinylchloride - Unplasticized
(UPVC), sheet, thickness 4.5 mm, size 150 × 150 mm, clear
Sinonimo/i:
CV313045
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 948-071-76
Misura
150 × 150 mm
Spessore
4.5 mm
Colore
clear
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)