Documenti fondamentali
GF94752591
Iron-Nickel alloy, Fe55Ni45
foil, 15mm disks, 0.1mm thickness
Sinonimo/i:
FE180400
About This Item
Codice UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
Stato
foil (disc)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 947-525-91
diam. × spessore
15 mm × 0.1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)