Documenti fondamentali
GF94687475
Nickel silver alloy, Cu62Ni18Zn20
foil, 100 x 100mm, 0.30mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
CU100400
Scegli un formato
1 EA
306,00 €
5 EA
1.160,00 €
306,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
306,00 €
5 EA
1.160,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
306,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (temper - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 946-874-75
Misura × spessore
100 mm × 100 mm × 0.30 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)