Documenti fondamentali
GF94612585
Polyamide - Nylon 4, 6
(PA 4,6), rod, diam. 10 mm, L 1000 mm
Sinonimo/i:
AM347910
Scegli un formato
1 EA
463,00 €
463,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
463,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
463,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 946-125-85
Lunghezza
1000 mm
Diametro
10 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)