Documenti fondamentali
GF94296549
Silicone Elastomer, Sheet, Thickness 0.6Mm, Size 150X150 Mm, 1 Piece
silicone elastomer, sheet, thickness 0.6 mm, size 150 × 150 mm
Sinonimo/i:
SI303060
Scegli un formato
1 EA
198,00 €
5 EA
779,00 €
198,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
198,00 €
5 EA
779,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
198,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 942-965-49
Misura
150 × 150 mm
Spessore
0.6 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)