GF93876788
Iron/Silicon
powder, Fe91%/Si 9%, 150 max. part. size (micron), weight 200 g, condition gas atomized
Sinonimo/i:
FE166011
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 938-767-88
Peso
200 g
Dimens. max. particelle
150 (micron)
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3