Documenti
GF93499857
Aluminum alloy 5083
foil, Al95%/Mg 4.5%/Mn 0.5%, thickness 1.0 mm, size 300 × 300 mm
Sinonimo/i:
AB040390
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Saggio
≥95%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 934-998-57
Misura
300 × 300 mm
Spessore
1.0 mm