Documenti fondamentali
GF93251741
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
powder, 450micron max. particle size, spherical powder, 200g
Sinonimo/i:
TI016010
Scegli un formato
1 EA
752,00 €
752,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
752,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
752,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 932-517-41
Peso
200 g
Dimens. max. particelle
450 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)