Documenti fondamentali
GF92952805
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 6mm disks, 0.5mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FE240310
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
annealed
foil (disks)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 929-528-05
Misura × spessore
6 mm × 0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)