Documenti fondamentali
GF92920923
Nickel-iron-molybdenum alloy, Ni80Fe15.5Mo4.5
foil, 100 x 100mm, 0.5mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
NJ270350
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
foil (annealed)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 929-209-23
Misura × spessore
100 mm × 100 mm × 0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)