Documenti fondamentali
GF90951004
Nickel-vanadium alloy, Ni93V7
50g lump, 10mm max. lump size, pellets
Sinonimo/i:
NK206100
Scegli un formato
1 EA
315,00 €
315,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
315,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
315,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
pellets
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 909-510-04
Peso
50 g
Dimensione max. pezzetti
10 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)