Documenti fondamentali
GF90919222
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), sheet, thickness 10 mm, size 100 × 100 mm
Sinonimo/i:
AM303100
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 909-192-22
Misura
100 × 100 mm
Spessore
10 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)