Documenti fondamentali
GF90861251
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), sheet, thickness 10 mm, size 300 × 300 mm
Sinonimo/i:
ES303100
Scegli un formato
1 EA
272,00 €
272,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
272,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
272,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 908-612-51
Misura
300 × 300 mm
Spessore
10 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)