Documenti fondamentali
GF90572878
Tungsten-copper alloy, W60Cu40
foil, 75 x 100mm, 0.25mm thickness
Sinonimo/i:
W 180250
Scegli un formato
1 EA
551,00 €
551,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
551,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
551,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 905-728-78
Misura × spessore
70 mm × 100 mm × 0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)