GF90469884
Antimony
foil, not light tested, 100x100mm, thickness 0.025mm, permanent polyester support, 95+%
Sinonimo/i:
Antimony, SB000160
Scegli un formato
1.470,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.470,00 €
Saggio
≥95%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 904-698-84
Resistenza
41.7 μΩ-cm
P. ebollizione
1635 °C (lit.)
Punto di fusione
630 °C (lit.)
Densità
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Sb]
InChI
1S/Sb
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)