Documenti fondamentali
GF89827521
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
foil, 300 x 300mm, 0.5mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
NI110450
Scegli un formato
1 EA
517,00 €
517,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
517,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
517,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (annealed)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 898-275-21
Misura × spessore
300 mm × 300 mm × 0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)