Documenti fondamentali
GF89420834
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
mesh, 150 x 150mm, 0.38mm nominal aperture, 0.25mm wire diameter, 40 x 40 wires/inch, 0.37 open area, plain weave mesh
Sinonimo/i:
NI118710
Scegli un formato
1 EA
5.660,00 €
5 EA
22.920,00 €
10 EA
41.880,00 €
5.660,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
5.660,00 €
5 EA
22.920,00 €
10 EA
41.880,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
5.660,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
40 x 40 (wires/inch)
Stato
(mesh)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 894-208-34
diam. × capacità nominale
0.25 mm × 0.38 mm , plain weave mesh
Misura × apertura
150 mm × 150 mm × 0.37
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)