Documenti fondamentali
GF88456887
Aluminum-manganese alloy, Al98Mn2
50g lump, 10mm max. lump size
Sinonimo/i:
AJ186100
Scegli un formato
1 EA
826,00 €
826,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
826,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
826,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 884-568-87
Peso
50 g
Dimensione max. pezzetti
10 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)