Documenti fondamentali
GF88399513
Copper-silicon alloy, Cu85Si15
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 100g
Sinonimo/i:
CU176010
Scegli un formato
1 EA
662,00 €
662,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
662,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
662,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 883-995-13
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
150 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)