GF88170105
Polyvinylidenefluoride
(PVDF), rod, diam. 10 mm, L 500 mm
Sinonimo/i:
FV307925
About This Item
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 881-701-05
Lunghezza
500 mm
Diametro
10 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3