Documenti
GF87736405
Iron
foil, thickness 0.9 mm, size 100 × 100 mm, purity 99.5%
Sinonimo/i:
FE000414
About This Item
Formula condensata:
Fe
Numero CAS:
Peso molecolare:
55.85
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141721
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.5%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 877-364-05
Resistività
9.71 μΩ-cm
Misura
100 × 100 mm
Spessore
0.9 mm
P. eboll.
2750 °C (lit.)
Punto di fusione
1535 °C (lit.)
Densità
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Fe]
InChI
1S/Fe
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N