Documenti fondamentali
GF87874802
Gold-germanium eutectic alloy, Au88Ge12
foil, 1m coil, 1mm coil width, 0.025mm thickness
Sinonimo/i:
AU040250
Scegli un formato
1 EA
872,00 €
872,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
872,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
872,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 878-748-02
Lungh. × largh. × spess.
1 m × 1 mm × 0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)