GF87572908
Polypropylene
(PP), sheet, thickness 10 mm, size 150 × 246 mm
Sinonimo/i:
PP303300
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 875-729-08
Misura
150 × 246 mm
Spessore
10 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)