Documenti fondamentali
GF87222304
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
foil, 1m coil, 2mm coil width, 0.075mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
NI050231
Scegli un formato
1 EA
247,00 €
247,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
247,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
247,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
annealed
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 872-223-04
Lungh. × largh. × spess.
1 m × 2 mm × 0.075 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)