Documenti fondamentali
GF87058693
Polychlorotrifluoroethylene
(PCTFE), rod, diam. 15 mm, L 300 mm
Sinonimo/i:
FP357955
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 870-586-93
Lunghezza
300 mm
Diametro
15 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)