GF86159919
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 4mm disks, 0.125mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FE240270
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
annealed
foil (disks)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 861-599-19
Misura × spessore
4 mm × 0.125 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)