Documenti fondamentali
GF85983340
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
1000m wire, 0.5mm diameter, hard
Sinonimo/i:
FE205140
About This Item
Codice UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 859-833-40
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)