Documenti fondamentali
GF85976038
Lead
foil, 5m coil, thickness 0.15mm, as rolled, 99.95%
Sinonimo/i:
Lead, PB000350
Scegli un formato
1 EA
733,00 €
733,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
733,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Pb
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141723
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
733,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥99.95%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 859-760-38
Resistività
20.65 μΩ-cm
P. ebollizione
1740 °C (lit.)
Punto di fusione
327.4 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Pb]
InChI
1S/Pb
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
nwg
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
X A Li et al.
Medical physics, 26(7), 1245-1251 (1999-08-06)
The purpose of this work is to study the dose enhancement by a thin foil (thickness of 0.2-4 mm) of high-Z material in a water phantom, irradiated by high-energy photon beams. EGS4 Monte Carlo technique was used. Perturbations on the
A Janhom et al.
Dento maxillo facial radiology, 29(1), 20-27 (2000-02-02)
To determine the interaction between image noise and file compression, with special emphasis on the accuracy of caries diagnosis. Fifty-nine bitewing radiographs of patients were taken simultaneously with Ektaspeed Plus (Eastman-Kodak, Rochester, NY, USA) film without lead foil and the
D W Rogers
Medical physics, 26(4), 533-537 (1999-05-05)
Data are presented to allow the photon beam quality specifier being used in the new AAPM TG-51 protocol, %dd(10)x, to be extracted from depth-dose data measured with a 1 mm lead foil either 50 cm or 30 cm from the
Antonio Lopez Medina et al.
Physics in medicine and biology, 49(1), 17-32 (2004-02-20)
Two dosimetry protocols based on absorbed dose to water have recently been implemented: TG-51 and TRS-398. These protocols use different beam-quality indices: %dd(10)x and TPR20,10. The effect of electron contamination in measurements of %dd(10)x has been proposed as a disadvantage
H Fujita et al.
The British journal of radiology, 82(978), 504-508 (2009-01-21)
It is useful to utilise a computed radiography system with a combination of storage phosphor plates and therapy cassettes for portal images. However, the therapy cassette has some disadvantages. The objective of the present study was to determine whether the