GF85898480
Boron nitride
sheet, thickness 2.0 mm, diameter 40 mm, condition hot-pressed
Sinonimo/i:
B 603202
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 858-984-80
Diametro
40 mm
Spessore
2.0 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)