Documenti fondamentali
GF85552443
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 0.5m coil, 0.075mm thickness, hard
Sinonimo/i:
FE220260
Scegli un formato
1 EA
340,00 €
340,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
340,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
340,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (coil - hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 855-524-43
Misura × spessore
0.5 m × 0.075 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)