Documenti fondamentali
GF85278178
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
foil, 0.2m coil, 0.01mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
FE080205
Scegli un formato
1 EA
851,00 €
851,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
851,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
851,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (coil - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 852-781-78
Misura × spessore
0.2 m × 0.01 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)