Documenti fondamentali
GF84490421
Stainless steel - 17-4ph
rod, 8.0 mm diameter, Fe/Cr17%/Ni 4%, length 500 mm
Sinonimo/i:
FL017910
Scegli un formato
1 EA
248,00 €
248,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
248,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
248,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 844-904-21
Lunghezza
500 mm
Diametro
8.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)