Documenti fondamentali
GF84482387
Tantalum
foil, 50x50mm, thickness 0.25mm, annealed, 99.9%
Sinonimo/i:
Tantalum, TA000470, Ta
Scegli un formato
1 EA
391,00 €
391,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
391,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ta
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141741
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
391,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Saggio
99.9%
Stato
foil
Temp. autoaccensione
572 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 844-823-87
Resistività
13.5 μΩ-cm, 20°C
Misura × spessore
50 x 50 mm × 0.25 mm
P. ebollizione
5425 °C (lit.)
Punto di fusione
2996 °C (lit.)
Densità
16.69 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Ta]
InChI
1S/Ta
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
T Y Hung et al.
Applied optics, 31(22), 4397-4404 (1992-08-01)
A simple four-element fused-silica lens is presented that has a focal length of 31.2 mm and a relative aperture of f/1 for use as a focusing lens for deep UV laser processing. The curvature of the lens is designed with
Radmila Panajotovic et al.
Radiation research, 165(4), 452-459 (2006-04-04)
We determined effective cross sections for production of single-strand breaks (SSBs) in plasmid DNA [pGEM 3Zf(-)] by electrons of 10 eV and energies between 0.1 and 4.7 eV. After purification and lyophilization on a chemically clean tantalum foil, dry plasmid
Tantalum foil pegs.
E MAXWELL
American journal of ophthalmology, 34(3), 444-444 (1951-03-01)
Tantalum foil cuffs in peripheral nerve surgery.
E E CLIFFTON
Surgery, 23(3), 507-514 (1948-03-01)
Zhongli Cai et al.
The journal of physical chemistry. B, 109(10), 4796-4800 (2006-07-21)
Both monolayer and thick (20 microm) films of dry pGEM-3Zf(-) plasmid DNA deposited on tantalum foil were exposed to Al Kalpha X-rays (1.5 keV) for various times in an ultrahigh vacuum chamber. For monolayer DNA, the damage was induced mainly