Documenti fondamentali
GF84421076
Boron nitride
sheet, thickness 2.0 mm, size 100 × 100 mm, condition hot-pressed
Sinonimo/i:
B 603203
Scegli un formato
1 EA
696,00 €
696,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
696,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
696,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 844-210-76
Misura
100 × 100 mm
Spessore
2.0 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)