Documenti
GF84080763
Polyphenylenesulfide
(PPS), film, thickness 0.16 mm, L 1 m, natural
Sinonimo/i:
SU321160
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 840-807-63
Lunghezza
1 m
Spessore
0.16 mm
Colore
natural