Documenti fondamentali
GF83638615
Cellulose Acetate
(CA), film, thickness 0.05 mm, L 1 m, high viscosity
Sinonimo/i:
AC311050
Scegli un formato
1 EA
284,00 €
284,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
284,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
284,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 836-386-15
Lunghezza
1 m
Spessore
0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)