Documenti fondamentali
GF83558773
Polyvinylidenefluoride
(PVDF), rod, diam. 20 mm, L 1000 mm
Sinonimo/i:
FV307940
Scegli un formato
1 EA
380,00 €
380,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
380,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
380,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 835-587-73
Lunghezza
1000 mm
Diametro
20 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)