Documenti fondamentali
GF83227686
Holmium
foil, thickness 0.25 mm, size 10 × 26 mm, purity 99%
Sinonimo/i:
HO000230
Scegli un formato
1 EA
762,00 €
762,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Request a Bulk Order
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
762,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ho
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141606
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
762,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Request a Bulk Order
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Saggio
99%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 832-276-86
Misura
10 × 26 mm
Spessore
0.25 mm
Densità
8.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ho]
InChI
1S/Ho
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)