Documenti fondamentali
GF82455453
Nickel silver alloy, Cu62Ni18Zn20
foil, 300 x 300mm, 0.60mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
CU100450
Scegli un formato
1 EA
418,00 €
418,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
418,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
418,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (annealed)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 824-554-53
Misura × spessore
300 mm × 300 mm × 0.60 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)