Documenti fondamentali
GF82305233
Polybutylene Terephthalate
(PBT), rod, diam. 6.35 mm, L 1000 mm
Sinonimo/i:
ES347910
Scegli un formato
1 EA
201,00 €
201,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
201,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
201,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 823-052-33
Lunghezza
1000 mm
Diametro
6.35 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)