Documenti fondamentali
GF82061670
Aluminum
powder, 15 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99%
Sinonimo/i:
AL006038
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Al
Numero CAS:
Peso molecolare:
26.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141702
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Il prodotto GF82061670 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
99%
Stato
powder
Temp. autoaccensione
1400 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 820-616-70
Resistività
2.6548 μΩ-cm
Peso
200 g
Dimens. max. particelle
15 (micron)
P. ebollizione
2460 °C (lit.)
Punto di fusione
660.37 °C (lit.)
Densità
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Al]
InChI
1S/Al
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Pyr. Sol. 1 - Water-react 2
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)