Documenti fondamentali
GF81659166
Carbon
tube, graphite, 50mm, outside diameter 3.18mm, inside diameter 1.18mm, wall thickness 1.0mm, 99.95%
Sinonimo/i:
Activated charcoal, C 007200, Charcoal activated
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C
Numero CAS:
Peso molecolare:
12.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141908
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Per informazioni sul prodotto GF81659166, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.95%
Stato
tubes
Temp. autoaccensione
842 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 816-591-66
Resistività
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
D.E. × D.I.
3.18 mm × 1.18 mm
D.E. × spessore parete
50 mm × 1.0 mm
Punto di fusione
3550 °C (lit.)
Stringa SMILE
[C]
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)